Drukuj
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 986 PLN
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Formuła: C₉H₁₂ClNS
MW: 201.712 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…165 °C/13mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01764494
Numer CAS: 42416-23-9
Jednostka: 2735
ADR: 8 III