Drukuj
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 923 PLN
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formuła: C₉H₈Br₂O₃
MW: 323.98 g/mol
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00816760
Numer CAS: 13811-12-6