Drukuj
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR2935-1G OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA 327 PLN
APOSOR2935-1G APOSOR2935-5G
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formuła: C₈H₆BrNO₅
MW: 276.05 g/mol
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00458681
Numer CAS: 91983-31-2