Drukuj
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 131 PLN
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol 98%
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol
Formuła: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 139 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002902
Numer CAS: 501-94-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-930-8