Drukuj
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethylanthranilic acid
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 472 PLN
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 189…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017099
Numer CAS: 14438-32-5