Drukuj
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR29257-1G OR29257-5G OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA 131 PLN
APOSOR29257-1G APOSOR29257-5G APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225.7200 g/mol
Temp. topnienia: 225…227 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066982
Numer CAS: 25519-80-6