Drukuj
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 218 PLN
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Formuła: C₆H₄S₂
Temp. Wrzenia: 71 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00179479
Numer CAS: 251-41-2
Jednostka: 3335
ADR: 9,III