Drukuj
3,5-Dibromobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 400 PLN
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Formuła: C₇H₃Br₂N
MW: 260.9134 g/mol
Temp. topnienia: 98.5…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00178770
Numer CAS: 97165-77-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III