Drukuj
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,5-dibromobenzoate
OR29245-25G OR29245-5G
APOSOR29245-25GEA 145 PLN
APOSOR29245-25G APOSOR29245-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formuła: C₈H₆Br₂O₂
Temp. topnienia: 62…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082648
Numer CAS: 51329-15-8