Drukuj
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 450 PLN
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formuła: C₁₀H₁₁N
Temp. Wrzenia: 54…56 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00099614
Numer CAS: 1195-98-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III