Drukuj
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 203 PLN
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…135 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00032453
Numer CAS: 2417-72-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II