Drukuj
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 255 PLN
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formuła: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.47 g/mol
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659505
Numer CAS: 884495-15-2