Drukuj
2-Chloro-4-metylo-5-nitropirydyna 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 0 PLN
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-metylo-5-nitropirydyna 98+%
2-Chloro-4-metylo-5-nitropirydyna
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012347
Numer CAS: 23056-39-5