3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR29122-1G
OR29122-5G
APOSOR29122-1GEA
464
PLN
APOSOR29122-1G
APOSOR29122-5G
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formuła:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Temp. topnienia: 65…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084965 Numer CAS: 175205-61-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |