Drukuj
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 1160 PLN
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formuła: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 223 °C
Gęstość: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799503
Numer CAS: 111196-81-7