Drukuj
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
OR29108-1G OR29108-25G OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA 110 PLN
APOSOR29108-1G APOSOR29108-25G APOSOR29108-5G
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formuła: C₅H₃BrOS
Temp. Wrzenia: 110…113 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 24…25 °C
Gęstość: 1,755 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126680
Numer CAS: 930-96-1