Drukuj
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydro-5-oxo-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
OR29064-1G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 650 PLN
APOSOR29064-1G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formuła: C₇H₆N₂O₃S
Temp. topnienia: 235…238 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00085018
Numer CAS: 32084-55-2