Drukuj
1-Etyloimidazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2905-100G OR2905-500G
APOSOR2905-100GEA 110 PLN
APOSOR2905-100G APOSOR2905-500G
1-Etyloimidazol
1-Etyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 104 °C/262mmHg
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055389
Numer CAS: 7098-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-403-9