Drukuj
2-Metyloimidazol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2900-100G OR2900-25G OR2900-500G
APOSOR2900-100GEA 189 PLN
APOSOR2900-100G APOSOR2900-25G APOSOR2900-500G
2-Metyloimidazol 98%
2-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Temp. Wrzenia: 267…268 °C
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005190
Numer CAS: 693-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-765-7
Jednostka: 1759
ADR: 8,III