Drukuj
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dipyridin-5-one
OR2898-1G OR2898-5G
APOSOR2898-1GEA 124 PLN
APOSOR2898-1G APOSOR2898-5G
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
4,5-Diazafluoren-9-one
Formuła: C₁₁H₆N₂O
Temp. topnienia: 214…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046892
Numer CAS: 50890-67-0