Drukuj
(S)-(+)-Epichlorohydryna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoksypropan, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoksypropan
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 667 PLN
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epichlorohydryna
(S)-(+)-Epichlorohydryna
Formuła: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C
Temp. topnienia: -48
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077760
Numer CAS: 67843-74-7
Jednostka: 2023
ADR: 6.1+3 II