Drukuj
(R)-(-)-Epichlorohydryna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoksypropan, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoksypropan
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 363 PLN
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichlorohydryna 99%
(R)-(-)-Epichlorohydryna
Formuła: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…117 °C
Temp. topnienia: -48
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077759
Numer CAS: 51594-55-9
Numer WE (dawny EINECS): 424-280-2
Jednostka: 2023
ADR: 6.1+3 II