Drukuj
2-Chloronikotynian etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 110 PLN
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
2-Chloronikotynian etylu 98%
2-Chloronikotynian etylu
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C/0.08mmHg
Gęstość: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674129
Numer CAS: 1452-94-4