Drukuj
(S)-(-)-Kwas 2-chloropropionowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28944-100G OR28944-25G OR28944-5G
APOSOR28944-100GEA 592 PLN
APOSOR28944-100G APOSOR28944-25G APOSOR28944-5G
(S)-(-)-Kwas 2-chloropropionowy
(S)-(-)-Kwas 2-chloropropionowy
Formuła: H₃CCHClCOOH
Temp. Wrzenia: 77 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064205
Numer CAS: 29617-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 411-150-2
Jednostka: 2511
ADR: 8,III