Drukuj
2,5-Dimetylofuran 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 327 PLN
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimetylofuran 99%
2,5-Dimetylofuran
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 91…93 °C
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003250
Numer CAS: 625-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-914-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II