Drukuj
4'-Nitroacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
OR28938-1KG OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-1KGEA 342 PLN
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetofenon 98%
4'-Nitroacetofenon
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 201…202 °C
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007355
Numer CAS: 100-19-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-827-4