Drukuj
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 1110 PLN
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₃Cl₂NS
Temp. Wrzenia: 256…258 °C
Gęstość: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041048
Numer CAS: 6590-97-2
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,II