Drukuj
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-4-(prop-2-yl)aniline hydrochloride, 3-Methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-Isopropyl-m-toluidinium chloride
OR28929-1G OR28929-5G
APOSOR28929-1GEA 145 PLN
APOSOR28929-1G APOSOR28929-5G
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185.70 g/mol
Temp. topnienia: 222…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156562
Numer CAS: 4534-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-876-0