Drukuj
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 621 PLN
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. Wrzenia: 143…144 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 75…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007445
Numer CAS: 98-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-697-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II