Drukuj
β-chloropropiofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 218 PLN
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-chloropropiofenon 98%
β-chloropropiofenon
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 113…115 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000990
Numer CAS: 936-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-317-6