Drukuj
Izotiocyjanian izobutylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylpropyl isothiocyanate
OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 406 PLN
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Izotiocyjanian izobutylu
Izotiocyjanian izobutylu
Formuła: C₅H₉NS
MW: 115.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…162 °C
Gęstość: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022062
Numer CAS: 591-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-733-2
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8 II