Drukuj
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
OR28901-25G OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA 1180 PLN
APOSOR28901-25G APOSOR28901-5G
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 220 °C
Gęstość: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002014
Numer CAS: 23138-55-8