Drukuj
Pirowęglan di-tert-butylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 218 PLN
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Pirowęglan di-tert-butylu 99%
Pirowęglan di-tert-butylu
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Formuła: C₁₀H₁₈O₅
Temp. Wrzenia: 56…57 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008805
Numer CAS: 24424-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-240-1
Jednostka: 2930
ADR: 6.1+4.1,II