Drukuj
Sulfamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28878-500G OR28878-100G
APOSOR28878-500GEA 598 PLN
APOSOR28878-500G APOSOR28878-100G
Sulfamid 98%
Sulfamid
Formuła: H₄N₂O₂S
Temp. topnienia: 90…92 °C
Gęstość: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011606
Numer CAS: 7803-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-262-9