Drukuj
Octan formamidyny 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 290 PLN
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Octan formamidyny 99%
Octan formamidyny
Formuła: C₃H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 157…161 °C
Gęstość: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012866
Numer CAS: 3473-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-442-5