Drukuj
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28875-100G OR28875-250G OR28875-25G
APOSOR28875-100GEA 501 PLN
APOSOR28875-100G APOSOR28875-250G APOSOR28875-25G
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Formuła: C₃H₆ClNS
Temp. Wrzenia: 90…95 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004919
Numer CAS: 16420-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-468-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II