Drukuj
6-Methoxyanthranilic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2887-100G OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA 1760 PLN
APOSOR2887-100G APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilic acid 97%
6-Methoxyanthranilic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 83…86 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941328
Numer CAS: 53600-33-2