Drukuj
1,2,4-Triazol-4-iloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28852-100G OR28852-25G OR28852-500G
APOSOR28852-100GEA 124 PLN
APOSOR28852-100G APOSOR28852-25G APOSOR28852-500G
1,2,4-Triazol-4-iloamina 98%
1,2,4-Triazol-4-iloamina
Formuła: C₂H₄N₄
Temp. topnienia: 83…88 °C
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003099
Numer CAS: 584-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-533-5