Drukuj
Izotiocyjanian 2-chlorofenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
OR28846-5G OR28846-25G
APOSOR28846-5GEA 400 PLN
APOSOR28846-5G APOSOR28846-25G
Izotiocyjanian 2-chlorofenylu 97%
Izotiocyjanian 2-chlorofenylu
Formuła: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 260…262 °C
Gęstość: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004801
Numer CAS: 2740-81-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III