Drukuj
1-Adamantanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
OR28841-25G OR28841-100G OR28841-500G
APOSOR28841-25GEA 110 PLN
APOSOR28841-25G APOSOR28841-100G APOSOR28841-500G
1-Adamantanol
1-Adamantanol
Formuła: C₁₀H₁₆O
Temp. topnienia: 245…247 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074729
Numer CAS: 768-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-202-8