Drukuj
1,3-Diphenyltriazene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28839-1G OR28839-500MG OR28839-250MG
APOSOR28839-1GEA 2800 PLN
APOSOR28839-1G APOSOR28839-500MG APOSOR28839-250MG
1,3-Diphenyltriazene 95%
1,3-Diphenyltriazene
Formuła: C₁₂H₁₁N₃
Temp. Wrzenia: 146 °C
Temp. topnienia: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 136-35-6