Drukuj
(R)-3-hydroksymaślan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 1360 PLN
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-3-hydroksymaślan metylu
(R)-3-hydroksymaślan metylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C/17mmHg
Gęstość: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063289
Numer CAS: 3976-69-0