Drukuj
2-Amino-4-nitrofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 319 PLN
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrofenol
2-Amino-4-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 140…145 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007695
Numer CAS: 99-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-767-9