Drukuj
2-Bromo-6-metoksynaftalen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 211 PLN
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-metoksynaftalen 97%
2-Bromo-6-metoksynaftalen
Formuła: C₁₁H₉BrO
Temp. Wrzenia: 160…164 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 105…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004062
Numer CAS: 5111-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-837-0