Drukuj
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28827-100G OR28827-50G OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA 139 PLN
APOSOR28827-100G APOSOR28827-50G APOSOR28827-250G
4-(Dimetyloamino)pirydyna 99%
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 162 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006418
Numer CAS: 1122-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5
Jednostka: 2928
ADR: 6.1+8,I