Drukuj
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 276 PLN
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formuła: C₈H₈O
Temp. Wrzenia: 188…189 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005855
Numer CAS: 496-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-817-3