Drukuj
2-Sulfonamid toluenu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR28825-25G OR28825-500G OR28825-100G
APOSOR28825-25GEA 0 PLN
APOSOR28825-25G APOSOR28825-500G APOSOR28825-100G
2-Sulfonamid toluenu 98%
2-Sulfonamid toluenu
Formuła: C₇H₉NO₂S
Temp. Wrzenia: 143…145 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007934
Numer CAS: 88-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-808-8