Drukuj
Methyl mercaptan sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR28823-25G OR28823-5G
APOSOR28823-25GEA 1180 PLN
APOSOR28823-25G APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Formuła: CH₃NaS
MW: 70.08 g/mol
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00174316
Numer CAS: 5188-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-969-9
Jednostka: 2921
ADR: 8+4.1 II