Drukuj
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 174 PLN
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formuła: C₇H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 197 °C
Gęstość: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075120
Numer CAS: 60456-26-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III