Drukuj
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Squaric acid, 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione, Quadratic acid, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Diketocyclobutenediol
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 766 PLN
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
3,4-Dihydroksy-3-cyklobuteno-1,2-dion
Formuła: C₄H₂O₄
MW: 114.06 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001334
Numer CAS: 2892-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-761-4